Print…
Difenilamina 99+%, extra puro grau de indicador, indicador redox
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
221921000 221925000
ACRO221921000EA 74.5 EUR
ACRO221921000 ACRO221925000
Difenilamina 99+%, extra puro grau de indicador, indicador redox
Difenilamina
Fórmula: (C₆H₅)₂NH
Peso Molecular: 169.23 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Ponto de Inflamação: 152 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003014
Número CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Sensitivity (to nitrate) Passes test