Print…
N-Metil-4-nitroanilina ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15548.06 A15548.14 A15548.22
A15548.06EA 26 EUR
A15548.06 A15548.14 A15548.22
N-Metil-4-nitroanilina ≥97%
N-Metil-4-nitroanilina
Purity: 97% CAS No.: 100-15-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 147-154° Beilstein Reference: 637920 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007305
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 291 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 147…154 °C
Densidade: 1,201 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007305
Número CAS: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III