Print…
N-Metilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
236233-10G 236233-50G
SIAL236233-10GEA 140 EUR
SIAL236233-10G SIAL236233-50G
N-Metilanilina, Sigma-Aldrich®
N-Metilanilina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 196,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008283
Número CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098