Print…
2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23477.22 B23477.14 B23477.36
B23477.22EA 77.1 EUR
B23477.22 B23477.14 B23477.36
2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
2-Nitro-p-phenylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5307-14-2 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-137° MDL No.: MFCD00007903
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007903
Número CAS: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5