Print…
4-Nitro-m-phenylenediamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L12166.09 L12166.18
L12166.09EA 48.8 EUR
L12166.09 L12166.18
4-Nitro-m-phenylenediamine 95%
4-Nitro-m-phenylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5131-58-8 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2094904
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 156…160 °C
Densidade: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025289
Número CAS: 5131-58-8
EINECS: 225-876-3