Print…
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
148841000 148845000
ACRO148841000EA 79.8 EUR
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
4-Nitro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 196…201 °C
Número MDL : MFCD00007724
Número CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720
Encomendar
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %