Print…
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
330850010 330850050
ACRO330850010EA 53.8 EUR
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007722
Número CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Encomendar
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %