Print…
m-Fenilenodiamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,3-Fenilenodiamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P23954-100G P23954-15KG P23954-1KG P23954-25G P23954-500G P23954-5G
SIALP23954-100GEA 37.2 EUR
SIALP23954-100G SIALP23954-15KG SIALP23954-1KG SIALP23954-25G SIALP23954-500G SIALP23954-5G
m-Fenilenodiamina, Sigma-Aldrich®
m-Fenilenodiamina
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 282
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Densidade: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 187
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007799
Número CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07437