m-Fenilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,3-Fenilenodiamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20991.0005
8.20991.0250
8.20991.1000
8.20991.0005EA
27.9
EUR
8.20991.0005
8.20991.0250
8.20991.1000
m-Fenilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
m-Fenilenodiamina
Fórmula:
C₆H₈N₂ Ponto de ebulição: 282 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 63…64 °C Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 187 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007799 Número CAS: 108-45-2 EINECS: 203-584-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07437 |
Solubility | 350 g/l (25 °C) |
Melting Point | 63 - 64 °C |
Molar Mass | 108.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 283 - 284 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (100 °C) |
Flash Point | 187 °C |
Density | 1.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 560 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |