Print…
Ácido sulfanílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22338.0100 8.22338.1000 8.22338.9050
8.22338.0100EA 24.9 EUR
8.22338.0100 8.22338.1000 8.22338.9050
Ácido sulfanílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido sulfanílico
Fórmula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Ponto de ebulição: 363 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 279 °C
Densidade: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007886
Número CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C