Print…
Ácido sulfanílico ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00686.0100 1.00686.0250
1.00686.0100EA 50.9 EUR
1.00686.0100 1.00686.0250
Ácido sulfanílico ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Ácido sulfanílico
Fórmula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Ponto de ebulição: 363 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 279 °C
Densidade: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007886
Número CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C