Print…
Sulfanilamida
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinônimos: 4-Aminobenzenesulphonamide
ICRS0421 ICRS0422
PROOICRS0421EA 378 EUR
PROOICRS0421 PROOICRS0422
Sulfanilamida
Sulfanilamida
Fórmula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Ponto de ebulição: 401 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 163…167 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007939
Número CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM