Print…
4-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Aminophenol, UrsolP Rodinal 4-Amino-1-hydroxybenzene p-Hyddroxyaniline 4-Aminophenol 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxyaniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A71328-100G A71328-1KG A71328-500G A71328-5G
SIALA71328-100GEA 51.6 EUR
SIALA71328-100G SIALA71328-1KG SIALA71328-500G SIALA71328-5G
4-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenol
Fórmula: H₂NC₆H₄OH
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de ebulição: 284
Ponto de Fusão: ∼186 °C
Densidade: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 195 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007869
Número CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM