4-Aminofenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Aminophenol, UrsolP Rodinal 4-Amino-1-hydroxybenzene p-Hyddroxyaniline 4-Aminophenol 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxyaniline
A13581.30
A13581.0B
A13581.0I
A13581.18
A13581.30EA
42.9
EUR
A13581.30
A13581.0B
A13581.0I
A13581.18
4-Aminofenol 98%
4-Aminofenol
Purity: 98%
CAS No.: 123-30-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 195°(383°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.29
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White, pale brown/purple
Odour: Phenol-like
Melting Point: 186-190°
Boiling Point: 284° dec.
Beilstein Reference: 385836
Merck Reference: 14,462
UN No.: 2512
MDL No.: MFCD00007869
Fórmula:
H₂NC₆H₄OH Peso Molecular: 109.13 g/mol Ponto de ebulição: 284 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 186…190 °C Densidade: 1.29 Ponto de Inflamação: 195 °C (383 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007869 Número CAS: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 UN: 2512 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00461 |