Print…

2-Aminofenol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

A71301-100G A71301-500G A71301-5G
SIALA71301-100GEA 54.1 EUR
SIALA71301-100G SIALA71301-500G SIALA71301-5G
2-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
2-Aminofenol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >175 °C
Número MDL : MFCD00007690
Número CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR