Print…
3,4,5-Trimetoxianilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T68209-10G T68209-25G
SIALT68209-10GEA 94.6 EUR
SIALT68209-10G SIALT68209-25G
3,4,5-Trimetoxianilina, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimetoxianilina
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008393
Número CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III