Print…
3,5-Dimetoxianilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D130001-25G D130001-5G
SIALD130001-25GEA 428 EUR
SIALD130001-25G SIALD130001-5G
3,5-Dimetoxianilina, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimetoxianilina
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 303 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008392
Número CAS: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III