Print…
p-Anisidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
104830010 104830050 104832500
ACRO104830010EA 88.3 EUR
ACRO104830010 ACRO104830050 ACRO104832500
p-Anisidina 99%
p-Anisidina
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 243 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007864
Número CAS: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Encomendar
Appearance Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %