Print…
m-Anisidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 28.8 EUR
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anisidina 99%
m-Anisidina
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 250…251 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -2 °C
Densidade: 1,102 g/cm³
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007783
Número CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %