(2-Aminoethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
ω-Aminophenetole, 2-Phenoxyethylamine, 2-Aminoethyl phenyl ether, β-Aminophenetole
A12225.14
A12225.03
A12225.06
A12225.14EA
531
EUR
A12225.14
A12225.03
A12225.06
(2-Aminoethoxy)benzene 98%
(2-Aminoethoxy)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 1758-46-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Amine-like
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 774671
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052975
Fórmula:
C₆H₅OCH₂CH₂NH₂ Ponto de ebulição: 88…90 °C (1 mmHg) Densidade: 1,048 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052975 Número CAS: 1758-46-9 EINECS: 217-153-6 ADR: 8,III |