Print…
4-Amino-3-nitrophenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-2-nitroaniline
335220050 335220250 335221000
ACRO335220050EA 26.7 EUR
ACRO335220050 ACRO335220250 ACRO335221000
4-Amino-3-nitrophenol 98%
4-Amino-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Peso Molecular: 154.13 g/mol
Ponto de Fusão: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066310
Número CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8
Encomendar
Appearance Red to bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C
HPLC ≥97.5 %