2-Amino-3-nitrophenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27472.14
H27472.06
H27472.14EA
270
EUR
H27472.14
H27472.06
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 603-85-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 212°
Beilstein Reference: 2804307
Fórmula:
C₆H₆N₂O₃ Ponto de Fusão: ∼ 212 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010875 Número CAS: 603-85-0 EINECS: 210-060-1 |