Print…
2-Amino-3-nitrophenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
382040050 382040250
ACRO382040050EA 39.2 EUR
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010875
Número CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Encomendar
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %