Print…
2-Amino-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A70402-25G A70402-5G
SIALA70402-25GEA 82.8 EUR
SIALA70402-25G SIALA70402-5G
2-Amino-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Peso Molecular: 154.13 g/mol
Ponto de Fusão: 176…177 °C
Densidade: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007695
Número CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9