Print…
2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
303585-100G 303585-25G
SIAL303585-100GEA 95.2 EUR
SIAL303585-100G SIAL303585-25G
2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 207…208 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007692
Número CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8