2-Amino-5-nitrophenol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20870.14
B20870.22
B20870.14EA
37.8
EUR
B20870.14
B20870.22
2-Amino-5-nitrophenol 96%
2-Amino-5-nitrophenol
Purity: 96%
CAS No.: 121-88-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 972974
Fórmula:
C₆H₆N₂O₃ Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição) Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007692 Número CAS: 121-88-0 EINECS: 204-503-8 |