Print…
2-Amino-5-nitrophenol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 198 EUR
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrophenol 95%
2-Amino-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 198…202 °C (decomposição)
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007692
Número CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Encomendar
Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %