Print…
4-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: p-Nitroanilina
MQ200
185310-100G 185310-500G 185310-5G
SIAL185310-100GEA 76 EUR
SIAL185310-100G SIAL185310-500G SIAL185310-5G
4-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanilina
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de ebulição: 332
Ponto de Fusão: 148
Densidade: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007858
Número CAS: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06681