Print…
3-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N9829-100G N9829-500G N9829-5G
SIALN9829-100GEA 96.8 EUR
SIALN9829-100G SIALN9829-500G SIALN9829-5G
3-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
3-Nitroanilina
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007782
Número CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679