Print…
1,4-Phenylene diisothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
258555-1G 258555-5G
SIAL258555-1GEA 60.1 EUR
SIAL258555-1G SIAL258555-5G
1,4-Phenylene diisothiocyanate, Sigma-Aldrich®
1,4-Phenylene diisothiocyanate
Fórmula: C₈H₄N₂S₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004811
Número CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01304