1,4-Phenylene diisothiocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L09756.03
L09756.06
L09756.14
L09756.03EA
36.8
EUR
L09756.03
L09756.06
L09756.14
1,4-Phenylene diisothiocyanate ≥98%
1,4-Phenylene diisothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 4044-65-9
Molecular Formula: C8H4N2S2
Formula Weight: 192.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 2414340
Merck Reference: 14,1308
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004811
Fórmula:
C₈H₄N₂S₂ Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 128…133 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004811 Número CAS: 4044-65-9 EINECS: 223-741-3 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,1308 |