Print…
1,4-Phenylene diisothiocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
417510050 417510250
ACRO417510050EA 108 EUR
ACRO417510050 ACRO417510250
1,4-Phenylene diisothiocyanate 99%
1,4-Phenylene diisothiocyanate
Fórmula: C₈H₄N₂S₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004811
Número CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01304
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to beige to light grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %