4-Nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11042.09
L11042.18
L11042.30
L11042.09EA
68.6
EUR
L11042.09
L11042.18
L11042.30
4-Nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Nitrophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2131-61-5
Molecular Formula: C7H4N2O2S
Formula Weight: 180.19
Odour: Irritating
Melting Point: 105-110°
Boiling Point: 137-138°/11mm
Beilstein Reference: 640027
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007307
Fórmula:
C₇H₄N₂O₂S Ponto de ebulição: 137…138 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: 105…110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007307 Número CAS: 2131-61-5 EINECS: 218-359-9 UN: 2923 ADR: 8,III |