Print…
Isotiocianato de fenilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
8.07028.0100EA 75.9 EUR
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
Isotiocianato de fenilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Isotiocianato de fenilo
Fórmula: C₇H₅NS
Peso Molecular: 135.19 g/mol
Ponto de ebulição: 221
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004798
Número CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07450
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point -21 °C
Molar Mass 135.18 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.6497 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Synonyms Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Hill Formula C7H5NS
Chemical Formula C6H5NCS