Print…
Isotiocianato de fenilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
160971000 160975000 160970025
ACRO160971000EA 56 EUR
ACRO160971000 ACRO160975000 ACRO160970025
Isotiocianato de fenilo 98%
Isotiocianato de fenilo
Fórmula: C₇H₅NS
Ponto de ebulição: 221 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,1288 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004798
Número CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136