Print…
4-Methoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
238600-25G 238600-5G
SIAL238600-25GEA 290 EUR
SIAL238600-25G SIAL238600-5G
4-Methoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de ebulição: 106 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1559 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002026
Número CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III