4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5416-93-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°/20mm
Beilstein Reference: 471920
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002026
Fórmula:
C₈H₇NO₂ Ponto de ebulição: 119…120 °C (20 mmHg) Densidade: 1,151 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) |
Número MDL :
MFCD00002026 Número CAS: 5416-93-3 EINECS: 226-513-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |