Print…
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
218760050 218760250
ACRO218760050EA 58.6 EUR
ACRO218760050 ACRO218760250
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
4-Methoxyphenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO₂
Peso Molecular: 149.15 g/mol
Ponto de ebulição: 106…110 °C (16 mmHg)
Densidade: 1.15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Número MDL : MFCD00002026
Número CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %