3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Isocyanato-3-methoxybenzene
B24329.06
B24329.14
B24329.06EA
60.8
EUR
B24329.06
B24329.14
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 18908-07-1
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Boiling Point: 94-95°/10mm
Beilstein Reference: 775986
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002019
Fórmula:
C₈H₇NO₂ Peso Molecular: 149.15 g/mol Ponto de ebulição: 94…95 °C (10 mmHg) Densidade: 1.138 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002019 Número CAS: 18908-07-1 EINECS: 242-658-3 UN: 2206 ADR: 6.1 III |