Print…
3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
221160050 221160250
ACRO221160050EA 40.6 EUR
ACRO221160050 ACRO221160250
3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de ebulição: 94…95 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Número MDL : MFCD00002019
Número CAS: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %