Print…
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18075.06 A18075.14
A18075.06EA 51 EUR
A18075.06 A18075.14
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
2-Methoxyphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 700-87-8 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5414 Odour: Pungent Boiling Point: 94-96°/10mm Beilstein Reference: 387700 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002004
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,122
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00002004
Número CAS: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III