4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 32459-62-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 742647
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013877
Fórmula:
C₉H₉NO₂ Ponto de ebulição: 235 °C Densidade: 1,110 Ponto de Inflamação: 105 °C (221 °F) |
Número MDL :
MFCD00013877 Número CAS: 32459-62-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |