Print…
4-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
269425-25G 269425-5G
SIAL269425-25GEA 218 EUR
SIAL269425-25G SIAL269425-5G
4-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 277 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007306
Número CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III