Print…
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250
ACRO296700050EA 39.3 EUR
ACRO296700050 ACRO296700250
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
4-Nitrophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Peso Molecular: 164.12 g/mol
Ponto de ebulição: 277
Ponto de Fusão: 56…62 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007306
Número CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %