Print…
3-Nitrophenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16920.06 A16920.14
A16920.06EA 58 EUR
A16920.06 A16920.14
3-Nitrophenyl isocyanate ≥97%
3-Nitrophenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 3320-87-4 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 51-53° Boiling Point: 130-131°/11mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007220
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 130…131 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007220
Número CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III