Print…
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 48.9 EUR
ACRO336180050 ACRO336180250
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Peso Molecular: 164.12 g/mol
Ponto de ebulição: 130…131 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007220
Número CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %