Print…
2-Nitrophenyl isocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Isocyanato-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenylisocyanate
296690050 296690250
ACRO296690050EA 60.8 EUR
ACRO296690050 ACRO296690250
2-Nitrophenyl isocyanate 99%
2-Nitrophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 135…137 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007092
Número CAS: 3320-86-3
EINECS: 222-024-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
GC ≥98.5 %