Print…
Isocianato de fenilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185353-100G 185353-500G 185353-5G
SIAL185353-100GEA 60.3 EUR
SIAL185353-100G SIAL185353-500G SIAL185353-5G
Isocianato de fenilo, Sigma-Aldrich®
Isocianato de fenilo
Fórmula: C₇H₅NO
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001994
Número CAS: 103-71-9
EINECS: 203-137-6
UN: 2487
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07449