Print…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21101.0005 8.21101.0025
8.21101.0005EA 52.1 EUR
8.21101.0005 8.21101.0025
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008309
Número CAS: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09367
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 164.24 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 112 °C