N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
L00559.09
L00559.18
L00559.09EA
55.9
EUR
L00559.09
L00559.18
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina ≥98%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina
Purity: 98+%
CAS No.: 100-22-1
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1564025
Merck Reference: 14,9228
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00008309
Fórmula:
C₁₀H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 260 °C Ponto de Fusão: 48…52 °C Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008309 Número CAS: 100-22-1 EINECS: 202-831-6 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9228 |